Dibenzothiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dibenzo[b,d]thiophene
A12288.14
A12288.22
A12288.36
A12288.14EA
1360
CZK
A12288.14
A12288.22
A12288.36
Dibenzothiophene ≥98%
Dibenzothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 132-65-0
Molecular Formula: C12H8S
Formula Weight: 184.25
Flash Point: 170°(338°F)
Melting Point: 97-100°
Boiling Point: 332-333°
Beilstein Reference: 121101
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004969
Vzorec:
C₁₂H₈S Bod varu: 332…333 °C Bod tání: 97…100 °C Hustota: 1,1295 g/cm³ (125 °C) Bod vzplanutí: 170 °C (338 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004969 CAS číslo: 132-65-0 EINECS: 205-072-9 UN: 3077 ADR: 9,III |