3-Fluorophthalic anhydride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
A12275.06
A12275.14
A12275.06EA
2770
CZK
A12275.06
A12275.14
3-Fluorophthalic anhydride ≥98%
3-Fluorophthalic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 652-39-1
Molecular Formula: C8H3FO3
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 1283580
Vzorec:
C₈H₃FO₃ Bod varu: 351 °C (1013 hPa) Bod tání: 158…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039696 CAS číslo: 652-39-1 EINECS: 211-491-8 |