Eukalyptol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
A12269.AP
A12269.AE
A12269.APEA
4400
CZK
A12269.AP
A12269.AE
Eukalyptol ≥99%
Eukalyptol
Purity: 99%
CAS No.: 470-82-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.24
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4575
Melting Point: 1.0°
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 105109
Merck Reference: 14,3895
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00167977
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod varu: 176…177 °C Hustota: 0,923 Bod vzplanutí: 49 °C (120 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167977 CAS číslo: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,3895 |