3,5-Dimethylisoxazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12217.14
A12217.22
A12217.14EA
1430
CZK
A12217.14
A12217.22
3,5-Dimethylisoxazole ≥99%
3,5-Dimethylisoxazole
Purity: 99%
CAS No.: 300-87-8
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4415
Melting Point: -14°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 106324
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003156
Vzorec:
C₅H₇NO MW: 97,12 g/mol Bod varu: 142…144 °C Bod tání: –14 °C Hustota: 0,992 Bod vzplanutí: 31 °C (87 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003156 CAS číslo: 300-87-8 EINECS: 206-100-2 UN: 1993 ADR: 3,III |