Tisk…
4-Butoxyphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Hydroquinone monobutyl ether
A12076.22 A12076.06 A12076.14
A12076.22EA 7490 CZK
A12076.22 A12076.06 A12076.14
4-Butoxyphenol ≥98%
4-Butoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 122-94-1 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Melting Point: 63-66° MDL No.: MFCD00002336
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Bod varu: 125 °C (4 mmHg)
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002336
CAS číslo: 122-94-1
EINECS: 204-583-4