Tisk…
2-Aminothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
A12026.0E A12026.18 A12026.22 A12026.30 A12026.36
A12026.0EEA 10200 CZK
A12026.0E A12026.18 A12026.22 A12026.30 A12026.36
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Purity: 97% CAS No.: 96-50-4 Molecular Formula: C3H4N2S Formula Weight: 100.14 Melting Point: 88-92° Boiling Point: 117°/15mm Merck Reference: 14,479 MDL No.: MFCD00005325
Vzorec: C₃H₄N₂S
Bod varu: 117 °C (15 mmHg)
Bod tání: 88…92 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005325
CAS číslo: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 14,479