Tisk…
N-(Chloromethyl)phthalimide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Chloromethyl)isoindoline-1,3-dione
A12018.14 A12018.22
A12018.14EA 3280 CZK
A12018.14 A12018.22
N-(Chloromethyl)phthalimide ≥97%
N-(Chloromethyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 17564-64-6 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 140942
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005898
CAS číslo: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4