Tisk…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
A12003.14 A12003.22 A12003.36
A12003.14EA 817 CZK
A12003.14 A12003.22 A12003.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 93-17-4 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Odour: Characteristic Melting Point: 62-65° Boiling Point: 177-178°/10mm Beilstein Reference: 1956100 MDL No.: MFCD00001911
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2
Bod varu: 177…178 °C (10 mmHg)
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001911
CAS číslo: 93-17-4
EINECS: 202-225-1