3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11935.03
A11935.06
A11935.03EA
965
CZK
A11935.03
A11935.06
3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
3-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7311-64-0
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 195-196°
Beilstein Reference: 121585
Vzorec:
C₅H₃BrO₂S Bod tání: 195…196 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052291 CAS číslo: 7311-64-0 |