Tisk…
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11813.14 A11813.22
A11813.14EA 1630 CZK
A11813.14 A11813.22
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 56-09-7 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 510297
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Bod varu: 394 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006094
CAS číslo: 56-09-7
EINECS: 200-256-5