4'-Methoxybutyrophenone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(4-Methoxyphenyl)butan-1-one
A11737.03
A11737.06
A11737.14
A11737.03EA
941
CZK
A11737.03
A11737.06
A11737.14
4'-Methoxybutyrophenone 97%
4'-Methoxybutyrophenone
Purity: 97%
CAS No.: 4160-51-4
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Refractive Index: 1.5390
Boiling Point: 124-128°/4mm
MDL No.: MFCD00027138
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,23 g/mol Bod varu: 124…128 °C (4 mmHg) Bod tání: 26 °C Hustota: 1,0451 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00027138 CAS číslo: 4160-51-4 EINECS: 223-995-5 |