Indazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11665.03
A11665.06
A11665.14
A11665.03EA
848
CZK
A11665.03
A11665.06
A11665.14
Indazole ≥99%
Indazole
Purity: 99%
CAS No.: 271-44-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 146-149°
Boiling Point: 270°
Merck Reference: 14,4936
MDL No.: MFCD00005691
Vzorec:
C₇H₆N₂ Bod varu: 270 °C Bod tání: 146…149 °C Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005691 CAS číslo: 271-44-3 EINECS: 205-978-4 Merck Index: 14,4936 |