Tisk…
N-Bromophthalimide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11601.06 A11601.14 A11601.22
A11601.06EA 1070 CZK
A11601.06 A11601.14 A11601.22
N-Bromophthalimide ≥98%
N-Bromophthalimide
Purity: 98+% CAS No.: 2439-85-2 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 131211
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005888
CAS číslo: 2439-85-2
EINECS: 219-467-9