Tisk…
1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: m-Phenylene di(acetate)
A11547.18 A11547.30
A11547.18EA 975 CZK
A11547.18 A11547.30
1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
1,3-Diacetoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 108-58-7 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 1875007 MDL No.: MFCD00008701
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Bod varu: 278 °C
Bod tání: 142…143 °C
Hustota: 1,179
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008701
CAS číslo: 108-58-7
EINECS: 203-596-2