Ethylkyanoacetát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11498.0E
A11498.36
A11498.0EEA
5870
CZK
A11498.0E
A11498.36
Ethylkyanoacetát ≥98%
Ethylkyanoacetát
Purity: 98+%
CAS No.: 105-56-6
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Weak
Melting Point: -23°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 605871
Merck Reference: 14,3786
MDL No.: MFCD00001940
Vzorec:
C₅H₇NO₂ MW: 113.12 Bod varu: 208…210 °C Bod tání: –23 °C Hustota: 1.063 Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001940 CAS číslo: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 13,03821 |