Tisk…
1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-n-propoxybenzene, 4-Propoxybromobenzene, 1-Bromo-4-propoxylbenzene
A11462.06 A11462.14
A11462.06EA 2260 CZK
A11462.06 A11462.14
1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-propoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 39969-56-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.10 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 238-240° MDL No.: MFCD00156160
Vzorec: C₉H₁₁BrO
Bod varu: 238…240 °C
Hustota: 1,356
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156160
CAS číslo: 39969-56-7