Tisk…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11330.06 A11330.14 A11330.22
A11330.06EA 1610 CZK
A11330.06 A11330.14 A11330.22
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 56-05-3 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 118454
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Bod tání: 218…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006090
CAS číslo: 56-05-3
EINECS: 200-253-9