Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
A11270.06
A11270.14
A11270.06EA
1630
CZK
A11270.06
A11270.14
Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 2361-27-5
Molecular Formula: C5H6N2OS
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 114437
Vzorec:
C₅H₆N₂OS Bod tání: 137…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005435 CAS číslo: 2361-27-5 EINECS: 219-107-0 |