2-Acetylthiazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone
A11266.03
A11266.06
A11266.03EA
2240
CZK
A11266.03
A11266.06
2-Acetylthiazole ≥99%
2-Acetylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 24295-03-2
Molecular Formula: C5H5NOS
Formula Weight: 127.17
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Characteristic
Boiling Point: 89-91°/12mm
Beilstein Reference: 109803
MDL No.: MFCD00005324
Vzorec:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Bod varu: 89…91 °C (12 mmHg) Bod tání: 65,5 °C Hustota: 1,227 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005324 CAS číslo: 24295-03-2 EINECS: 246-134-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)