Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11203.03
A11203.06
A11203.14
A11203.03EA
1220
CZK
A11203.03
A11203.06
A11203.14
Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-chlorophenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 29949-85-7
Molecular Formula: C18H12Cl3P
Formula Weight: 365.63
Melting Point: 64-66°
MDL No.: MFCD00013632
Vzorec:
C₁₈H₁₂Cl₃P Bod tání: 64…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013632 CAS číslo: 29949-85-7 EINECS: 249-970-9 |