2-Formylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
A11201.0BEA
21860
CZK
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
2-Formylbenzoic acid ≥98%
2-Formylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 119-67-5
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742381
MDL No.: MFCD00003336
Vzorec:
C₈H₆O₃ MW: 150.13 Bod varu: 101 °C (0.4 mmHg) Bod tání: 97…101 °C Hustota: 1.404 Bod vzplanutí: 198 °C (388 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003336 CAS číslo: 119-67-5 EINECS: 204-342-3 |