Tisk…
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11192.06 A11192.14 A11192.22
A11192.06EA 779 CZK
A11192.06 A11192.14 A11192.22
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 27231-36-3 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.23 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 5083
Vzorec: C₈H₈N₂S
Bod varu: 349 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010617
CAS číslo: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5