Tisk…
Phthalimide potassium salt ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11134.0E A11134.22 A11134.36
A11134.0EEA 12840 CZK
A11134.0E A11134.22 A11134.36
Phthalimide potassium salt ≥98%
Phthalimide potassium salt
Purity: 98+% CAS No.: 1074-82-4 Molecular Formula: C8H4KNO2 Formula Weight: 185.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598719
Vzorec: C₈H₄KNO₂
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,63
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005887
CAS číslo: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6