Tisk…
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
A11096.03 A11096.06
A11096.03EA 1390 CZK
A11096.03 A11096.06
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 4731-65-1 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 196-204° Beilstein Reference: 2776186
Vzorec: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Bod tání: 196…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014892
CAS číslo: 4731-65-1
EINECS: 225-235-8