Tisk…
5-Chlorouracil ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11084.06 A11084.14
A11084.06EA 1510 CZK
A11084.06 A11084.14
5-Chlorouracil ≥98%
5-Chlorouracil
Purity: 98% CAS No.: 1820-81-1 Molecular Formula: C4H3ClN2O2 Formula Weight: 146.53 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127173
Vzorec: C₄H₃ClN₂O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006019
CAS číslo: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7