Kyselina kyanooctová ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 372-09-8
Molecular Formula: NCCH2CO2H
Formula Weight: 85.06
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Odourless
pH: 1.5
Melting Point: 64-69°
Boiling Point: 108°/15mm
Beilstein Reference: 506325
Merck Reference: 14,2689
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002677
Vzorec:
C₃H₃NO₂ Bod varu: 108 °C (15 mmHg) Bod tání: 64…69 °C Hustota: >1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002677 CAS číslo: 372-09-8 EINECS: 206-743-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,2689 |