Tisk…
Pyridiniumchlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10871.0B A10871.18 A10871.30
A10871.0BEA 9920 CZK
A10871.0B A10871.18 A10871.30
Pyridiniumchlorid ≥98%
Pyridinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 628-13-7 Molecular Formula: C5H5N.HCl Formula Weight: 115.56 Melting Point: ca 145° Boiling Point: 222-224° MDL No.: MFCD00012802
Vzorec: C₅H₆ClN
Bod varu: 222…224 °C
Bod tání: ∼ 145 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012802
CAS číslo: 628-13-7
EINECS: 211-027-4