Tisk…
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
A10823.14 A10823.22 A10823.36
A10823.14EA 2280 CZK
A10823.14 A10823.22 A10823.36
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 95-83-0 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00011691
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011691
CAS číslo: 95-83-0
EINECS: 202-456-8