Tisk…
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10822.06 A10822.14 A10822.22
A10822.06EA 975 CZK
A10822.06 A10822.14 A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1477-42-5 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 129346
Vzorec: C₈H₈N₂S
Bod varu: 321 °C (1013 hPa)
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005793
CAS číslo: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3