4,5-Dimethylthiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10785.06
A10785.14
A10785.22
A10785.06EA
1550
CZK
A10785.06
A10785.14
A10785.22
4,5-Dimethylthiazole ≥98%
4,5-Dimethylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 3581-91-7
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 105694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005336
Vzorec:
C₅H₇NS MW: 113,18 g/mol Bod varu: 157…158 °C Hustota: 1,070 Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005336 CAS číslo: 3581-91-7 EINECS: 222-703-3 UN: 1993 ADR: 3,III |