Tisk…
2,5-Difenyloxazol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
A10654.14 A10654.22 A10654.36
A10654.14EA 1200 CZK
A10654.14 A10654.22 A10654.36
2,5-Difenyloxazol 99%
2,5-Difenyloxazol
Purity: 99% CAS No.: 92-71-7 Molecular Formula: C15H11NO Formula Weight: 221.26 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 360° MDL No.: MFCD00005306
Vzorec: C₁₅H₁₁NO
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 70…74 °C
Hustota: 1,060
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005306
CAS číslo: 92-71-7
EINECS: 202-181-3