6-Nitrobenzothiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10634.06
A10634.18
A10634.06EA
1560
CZK
A10634.06
A10634.18
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
6-Nitrobenzothiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2942-06-5
Molecular Formula: C7H4N2O2S
Formula Weight: 180.18
Melting Point: 173-177°
Beilstein Reference: 7824
Vzorec:
C₇H₄N₂O₂S Bod tání: 173…177 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014569 CAS číslo: 2942-06-5 EINECS: 220-933-9 |