5-Nitrobenzimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Nitro-1H-benzimidazole
A10524.18
A10524.30
A10524.18EA
1130
CZK
A10524.18
A10524.30
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
5-Nitrobenzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 94-52-0
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 207-211°
Beilstein Reference: 7926
Vzorec:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,14 g/mol Bod tání: 207…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005604 CAS číslo: 94-52-0 EINECS: 202-341-2 |