Tisk…
Ethylbromacetát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bromoacetic ethyl ester
A10448.36 A10448.0E A10448.22 AB113713.0500 AB113713.0100
A10448.36EA 3200 CZK
A10448.36 A10448.0E A10448.22 ABCRAB113713.0500 ABCRAB113713.0100
Ethylbromacetát ≥98%
Ethylbromacetát
Purity: 98% CAS No.: 105-36-2 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 47°(117°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.506 Refractive Index: 1.4510 Appearance: Colourless Melting Point: -38° Boiling Point: 159° UN No.: 1603 MDL No.: MFCD00000191
Vzorec: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167
Bod varu: 159 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1.506
Bod vzplanutí: 47 °C (117 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000191
CAS číslo: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 II