1-Methyl-2-thiourea ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10437.14
A10437.22
A10437.36
A10437.14EA
1220
CZK
A10437.14
A10437.22
A10437.36
1-Methyl-2-thiourea ≥97%
1-Methyl-2-thiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 598-52-7
Molecular Formula: C2H6N2S
Formula Weight: 90.15
pH: 7
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 506162
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004938
Vzorec:
C₂H₆N₂S MW: 90.15 Bod tání: 119…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004938 CAS číslo: 598-52-7 EINECS: 209-936-6 UN: 2811 ADR: 6.1 II |