Tisk…
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A10407.06 A10407.14
A10407.06EA 2830 CZK
A10407.06 A10407.14
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-2,5-dihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-46-1 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 86-87° MDL No.: MFCD00016464
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016464
CAS číslo: 2150-46-1
EINECS: 218-427-8