4-Nitrophthalic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10368.06
A10368.14
A10368.18
A10368.06EA
769
CZK
A10368.06
A10368.14
A10368.18
4-Nitrophthalic acid 97%
4-Nitrophthalic acid
Purity: 97%
CAS No.: 610-27-5
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Odour: Odourless
Melting Point: 160-165°
Beilstein Reference: 1882262
MDL No.: MFCD00007252
Vzorec:
C₈H₅NO₆ MW: 211,13 g/mol Bod tání: 160…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007252 CAS číslo: 610-27-5 EINECS: 210-215-3 |