2,4,5-Trimethyloxazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4,5-Trimethyl-1,3-oxazole
A10328.06
A10328.14
A10328.06EA
1300
CZK
A10328.06
A10328.14
2,4,5-Trimethyloxazole ≥97%
2,4,5-Trimethyloxazole
Purity: 97%
CAS No.: 20662-84-4
Molecular Formula: C6H9NO
Formula Weight: 111.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Pungent
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 107043
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005308
Vzorec:
C₆H₉NO Bod varu: 133…134 °C Hustota: 0,964 Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005308 CAS číslo: 20662-84-4 EINECS: 243-952-4 UN: 1993 ADR: 3,III |