Valeronitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-59-8
Molecular Formula: CH3(CH2)3CN
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Odourless
Melting Point: -96°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 1736706
Merck Reference: 14,9905
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001974
Vzorec:
C₅H₉N Bod varu: 139…141 °C Bod tání: –96 °C Hustota: 0,797 Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001974 CAS číslo: 110-59-8 EINECS: 203-781-8 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,9905 |