Tisk…
Perboritan sodný tetrahydrát ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
A10189.0E A10189.22 A10189.36
A10189.0EEA 2350 CZK
A10189.0E A10189.22 A10189.36
Perboritan sodný tetrahydrát ≥97%
Perboritan sodný tetrahydrát
Purity: 97% CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231
Vzorec: NaH₂BO₄·4H₂O
MW: 171,87 g/mol
Bod tání: 60 °C (rozkl.)
Hustota: 1,73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149231
CAS číslo: 13517-20-9
EINECS: 239-172-9
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8652