Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
A10183.03 A10183.06 A10183.14
A10183.03EA 817 CZK
A10183.03 A10183.06 A10183.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 349-58-6 Molecular Formula: C8H4F6O Formula Weight: 230.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 97-98°/50mm Beilstein Reference: 2123670 MDL No.: MFCD00000386
Vzorec: C₈H₄F₆O
MW: 230.11
Bod varu: 97…98 °C (50 mmHg)
Bod tání: 20…21 °C
Hustota: 1.511
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000386
CAS číslo: 349-58-6
EINECS: 206-488-3