1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 6001-64-5
Molecular Formula: C4H7Cl3O.0.5H2O
Formula Weight: 186.47 (177.46anhy)
Flash Point:
Vzorec:
C₄H₇Cl₃O·0.5H₂O Bod varu: 167 °C Bod tání: 98…100 °C (anhydr.) Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004461 CAS číslo: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 Merck Index: 14,2129 |