4-Fluorobenzyl mercaptan 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
A10126.03
A10126.06
A10126.03EA
1410
CZK
A10126.03
A10126.06
4-Fluorobenzyl mercaptan 96%
4-Fluorobenzyl mercaptan
Purity: 96%
CAS No.: 15894-04-9
Molecular Formula: C7H7FS
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 2242520
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040724
Vzorec:
C₇H₇FS MW: 142.2 Bod varu: 72…74 °C (15 mmHg) Hustota: 1.157 Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040724 CAS číslo: 15894-04-9 EINECS: 240-031-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |