Tisk…
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 1180 CZK
77124.09 77124.22 77124.36
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Titanium(IV) butanolate
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340.34
Bod varu: 310…314 °C
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0.998
Bod vzplanutí: 41 °C (170 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009433
CAS číslo: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 2924
ADR: 3 III