Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45548.88
45548.ME
45548.88EA
20390
CZK
45548.88
45548.ME
Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (metals basis)
Potassium tetrabromoplatinate(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13826-94-3
Molecular Formula: Br4K2Pt
Formula Weight: 592.90
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Vzorec:
Br₄K₂Pt Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011376 CAS číslo: 13826-94-3 EINECS: 237-536-1 |