Tisk…
5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44639.01 44639.03 44639.06
44639.01EA 1690 CZK
44639.01 44639.03 44639.06
5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
5-(Chloromethyl)uracil
Purity: 97% CAS No.: 3590-48-5 Molecular Formula: C5H5ClN2O2 Formula Weight: 160.56 Physical Form: Powder
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218445
CAS číslo: 3590-48-5