1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
43755.09
43755.04
43755.09EA
19800
CZK
43755.09
43755.04
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98%
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 17985-72-7
Molecular Formula: C10H18Si2
Formula Weight: 194.43
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.898
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 101°/13mm
MDL No.: MFCD00142462
Vzorec:
C₁₀H₁₈Si₂ MW: 194.42 Bod varu: 101 °C (13 mmHg) Hustota: 0.898 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142462 CAS číslo: 17985-72-7 |