Tisk…
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
43491.06 43491.03
43491.06EA 9920 CZK
43491.06 43491.03
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Purity: 97% CAS No.: 13686-49-2 Molecular Formula: C12H11Br Formula Weight: 235.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Boiling Point: 237-238°1.65 MDL No.: MFCD00037737
Vzorec: C₁₂H₁₁Br
Bod varu: 237…238 °C1,65
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037737
CAS číslo: 13686-49-2