Sulfid draselný (K2Sx) (≥11,8% S) (as sulfide)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41550.22
41550.36
41550.22EA
2170
CZK
41550.22
41550.36
Sulfid draselný (K2Sx) (≥11,8% S) (as sulfide)
Sulfid draselný (K2Sx)
CAS No.: 39365-88-3
Molecular Formula: K2Sn
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
UN No.: 3180
MDL No.: MFCD00064604
Decorative Colour effects on brass, bronze, nickel
Vzorec:
K₂(S)n Bod tání: 471 °C Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064604 CAS číslo: 37199-66-9 EINECS: 253-390-1 UN: 3180 ADR: 4.1,II |