Tisk…
Kyselina wolframfosforečná hydrát
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trioxotungsten - phosphoric acid hydrate (12:1:44), Tungsten, trioxo-, compd. with phosphoric acid, hydrate (12:1:44)
40116.14 40116.22 40116.36
40116.14EA 2330 CZK
40116.14 40116.22 40116.36
Kyselina wolframfosforečná hydrát
Phosphotungstic acid 44-hydrate
CAS No.: 12067-99-1 Molecular Formula: P2O5.24WO3.xH2O Formula Weight: 5706.35(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Odour: Odourless Merck Reference: 14,7364 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00041964
Vzorec: H₉₁O₈₄PW₁₂
Bod tání: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149916
CAS číslo: 12067-99-1
EINECS: 235-087-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7364